Print…
(5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC400162-100MG PC400162-250MG
APOSPC400162-100MGEA 198 EUR
APOSPC400162-100MG APOSPC400162-250MG
(5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine hydrochloride
(5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine hydrochloride
Fórmula: C₇H₇BrF₂N₂O·ClH
Peso Molecular: 289.505 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31621144
Número CAS: 2231675-53-7