Print…
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC400161-250MG PC400161-100MG
APOSPC400161-250MGEA 393 EUR
APOSPC400161-250MG APOSPC400161-100MG
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
Fórmula: C₇H₃BrF₂N₂O
Peso Molecular: 249.012 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28734738
Número CAS: 1805580-90-8