Print…
(2-(Difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC400158-100MG PC400158-250MG
APOSPC400158-100MGEA 219 EUR
APOSPC400158-100MG APOSPC400158-250MG
(2-(Difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine hydrochloride
(2-(Difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine hydrochloride
Fórmula: C₇H₈F₂N₂O·ClH
Peso Molecular: 210.609 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31621138
Número CAS: 2231672-97-0