Print…
2-(Difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Difluoromethoxy)nicotinonitrile
PC400157-250MG PC400157-100MG
APOSPC400157-250MGEA 115 EUR
APOSPC400157-250MG APOSPC400157-100MG
2-(Difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
2-(Difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
Fórmula: C₇H₄F₂N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14698406
Número CAS: 1214388-53-0