Print…
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-indazol-5-yl)ethanone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC400153-1G PC400153-250MG
APOSPC400153-1GEA 550 EUR
APOSPC400153-1G APOSPC400153-250MG
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-indazol-5-yl)ethanone
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-indazol-5-yl)ethanone
Fórmula: C₉H₅F₃N₂O
Peso Molecular: 214.144 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD13173240
Número CAS: 403660-48-0