Print…
4-(Difluoromethoxy)-5-fluoropyridin-2-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC400139-250MG PC400139-100MG
APOSPC400139-250MGEA 789 EUR
APOSPC400139-250MG APOSPC400139-100MG
4-(Difluoromethoxy)-5-fluoropyridin-2-amine
4-(Difluoromethoxy)-5-fluoropyridin-2-amine
Fórmula: C₆H₅F₃N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31621121
Número CAS: 2231676-95-0