Print…
5-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC400138-250MG PC400138-100MG
APOSPC400138-250MGEA 789 EUR
APOSPC400138-250MG APOSPC400138-100MG
5-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine
5-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine
Fórmula: C₆H₅ClF₂N₂O
Peso Molecular: 194.567 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31621119
Número CAS: 2231672-98-1