Print…
4-(Difluoromethoxy)-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC400114-250MG PC400114-100MG
APOSPC400114-250MGEA 870 EUR
APOSPC400114-250MG APOSPC400114-100MG
4-(Difluoromethoxy)-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
4-(Difluoromethoxy)-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₇H₄F₃NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28789683
Número CAS: 1807188-94-8