Print…
5-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Chloro-4-(difluoromethoxy)picolinicacid
PC400111-250MG PC400111-100MG
APOSPC400111-250MGEA 789 EUR
APOSPC400111-250MG APOSPC400111-100MG
5-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
5-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₇H₄ClF₂NO₃
Peso Molecular: 223.561 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28751029
Número CAS: 1805028-61-8