4-(Difluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-(Difluoromethoxy)picolinic acid
PC400110-100MG
PC400110-250MG
APOSPC400110-100MGEA
422
EUR
APOSPC400110-100MG
APOSPC400110-250MG
4-(Difluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
4-(Difluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
Fórmula:
C₇H₅F₂NO₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD27995942 Número CAS: 1707365-38-5 |