Print…
tert-Butyl (5-bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methylcarbamate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC400109-100MG PC400109-250MG
APOSPC400109-100MGEA 203 EUR
APOSPC400109-100MG APOSPC400109-250MG
tert-Butyl (5-bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methylcarbamate
tert-Butyl (5-bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methylcarbamate
Fórmula: C₁₂H₁₅BrF₂N₂O₃
Peso Molecular: 353.16 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31621153
Número CAS: 2231674-30-7