Print…
(5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC400108-100MG PC400108-250MG
APOSPC400108-100MGEA 183 EUR
APOSPC400108-100MG APOSPC400108-250MG
(5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanol
(5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanol
Fórmula: C₇H₆BrF₂NO₂
Peso Molecular: 254.029 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31621149
Número CAS: 2231673-76-8