Print…
5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridine-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC400106-100MG PC400106-250MG
APOSPC400106-100MGEA 183 EUR
APOSPC400106-100MG APOSPC400106-250MG
5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridine-3-carboxylic acid
5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridine-3-carboxylic acid
Fórmula: C₇H₄BrF₂NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31621143
Número CAS: 2231674-35-2