Print…
5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-6-(difluoromethoxy)nicotinonitrile
PC400105-100MG PC400105-250MG
APOSPC400105-100MGEA 179 EUR
APOSPC400105-100MG APOSPC400105-250MG
5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
Fórmula: C₇H₃BrF₂N₂O
Peso Molecular: 249.012 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28734727
Número CAS: 1805591-98-3