Print…
1-(5-Chloropyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC400095-1G PC400095-250MG
APOSPC400095-1GEA 290 EUR
APOSPC400095-1G APOSPC400095-250MG
1-(5-Chloropyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(5-Chloropyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Fórmula: C₇H₃ClF₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13189039
Número CAS: 1060802-11-0