Print…
(2-Bromo-3,4-difluorophenyl)methanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-3,4-difluorobenzyl alcohol
PC400044-250MG PC400044-1G
APOSPC400044-250MGEA 72.5 EUR
APOSPC400044-250MG APOSPC400044-1G
(2-Bromo-3,4-difluorophenyl)methanol 95%
(2-Bromo-3,4-difluorophenyl)methanol
Fórmula: C₇H₅BrF₂O
Peso Molecular: 223.015 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28657913
Número CAS: 1578156-19-0