Print…
Methyl 6-fluoro-4-(isopropylamino)pyridine-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC400035-1G PC400035-250MG
APOSPC400035-1GEA 644 EUR
APOSPC400035-1G APOSPC400035-250MG
Methyl 6-fluoro-4-(isopropylamino)pyridine-3-carboxylate
Methyl 6-fluoro-4-(isopropylamino)pyridine-3-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₁₃FN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31536750
Número CAS: 2187434-95-1