Print…
Methyl 4-(ethylamino)-6-fluoropyridine-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC400034-1G PC400034-250MG
APOSPC400034-1GEA 881 EUR
APOSPC400034-1G APOSPC400034-250MG
Methyl 4-(ethylamino)-6-fluoropyridine-3-carboxylate
Methyl 4-(ethylamino)-6-fluoropyridine-3-carboxylate
Fórmula: C₉H₁₁FN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31536749
Número CAS: 2187435-18-1