Print…
5-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2-fluorobenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC400031-1G PC400031-5G
APOSPC400031-1GEA 75.4 EUR
APOSPC400031-1G APOSPC400031-5G
5-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2-fluorobenzaldehyde
5-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2-fluorobenzaldehyde
Fórmula: C₁₃H₁₉FO₂Si
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17676576
Número CAS: 113984-67-1