Print…
tert-Butyl 2-[4-(diphenylsulphonium)phenoxy] acetate, triflate salt
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC3992-1G PC3992-5G
APOSPC3992-1GEA 58 EUR
APOSPC3992-1G APOSPC3992-5G
tert-Butyl 2-[4-(diphenylsulphonium)phenoxy] acetate, triflate salt
tert-Butyl 2-[4-(diphenylsulphonium)phenoxy] acetate, triflate salt
Photoinitiator/Photoacid Generator
Fórmula: C₂₅H₂₅F₃O₆S₂
Ponto de Fusão: 106…107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02683567
Número CAS: 180801-55-2
UN: 1759
ADR: 8,III