Print…
6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC39455-1G PC39455-5G PC39455-25G
APOSPC39455-1GEA 85.7 EUR
APOSPC39455-1G APOSPC39455-5G APOSPC39455-25G
6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzaldehyde 97%
6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₂BrF₃O
Peso Molecular: 238.989 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15527216
Número CAS: 372519-10-3