2-Nitro-3,4,5-trifluorobenzoyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
PC3930-10G
PC3930-1G
PC3930-5G
APOSPC3930-10GEA
621
EUR
APOSPC3930-10G
APOSPC3930-1G
APOSPC3930-5G
2-Nitro-3,4,5-trifluorobenzoyl chloride
2-Nitro-3,4,5-trifluorobenzoyl chloride
Fórmula:
C₇HClF₃NO₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03094231 Número CAS: 173589-92-9 UN: 1760 ADR: 8,III |