Print…
(2S)-(-)-3,3,3-Trifluoro-1,2-propenoxide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC3905-1G PC3905-250MG
APOSPC3905-1GEA 306 EUR
APOSPC3905-1G APOSPC3905-250MG
(2S)-(-)-3,3,3-Trifluoro-1,2-propenoxide 97%
(2S)-(-)-3,3,3-Trifluoro-1,2-propenoxide
Fórmula: C₃H₃F₃O
Ponto de ebulição: 25…32 °C
Ponto de Fusão: –80 °C
Densidade: 1,294 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: –26 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD04128982
Número CAS: 130025-34-2
UN: 1993
ADR: 3,I