Print…
[4-(tert-Butyl)phenyl](diphenyl)sulphonium trifluoromethanesulphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: [4-(tert-Butyl)phenyl](diphenyl)sulphonium triflate
PC3895-1G PC3895-5G
APOSPC3895-1GEA 183 EUR
APOSPC3895-1G APOSPC3895-5G
[4-(tert-Butyl)phenyl](diphenyl)sulphonium trifluoromethanesulphonate
[4-(tert-Butyl)phenyl](diphenyl)sulphonium trifluoromethanesulphonate
Photoinitiator/Photoacid Generator
Fórmula: C₂₂H₂₃S·CF₃O₃S
Peso Molecular: 468.552 g/mol
Ponto de Fusão: 114…117 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02683575
Número CAS: 145612-66-4