Print…
4,4,5,5,6,6,7,7-Octafluorodeca-1,9-diene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3868-1G PC3868-5G
APOSPC3868-1GEA 181 EUR
APOSPC3868-1G APOSPC3868-5G
4,4,5,5,6,6,7,7-Octafluorodeca-1,9-diene 97%
4,4,5,5,6,6,7,7-Octafluorodeca-1,9-diene
Fórmula: C₁₀H₁₀F₈
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094230
Número CAS: 170804-07-6