Print…
2-(Perfluoroalkyl)ethanol Ultrahigh MW Distribution
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3854-100G PC3854-25G
APOSPC3854-100GEA 350 EUR
APOSPC3854-100G APOSPC3854-25G
2-(Perfluoroalkyl)ethanol Ultrahigh MW Distribution
2-(Perfluoroalkyl)ethanol
Mixture where x = 5,6,7,8.....
Ponto de Fusão: >100 °C
Densidade: 1,7 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00197963
Número CAS: 68391-08-2