Print…
3-Fluoro-4-(methylthio)benzamide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Fluoro-4-(methylsulphanyl)benzamide, 4-Carbamoyl-2-fluorothioanisole
PC3829-1G PC3829-250MG
APOSPC3829-1GEA 621 EUR
APOSPC3829-1G APOSPC3829-250MG
3-Fluoro-4-(methylthio)benzamide 97%
3-Fluoro-4-(methylthio)benzamide
Fórmula: C₈H₈FNOS
Ponto de Fusão: 170…173 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00673179
Número CAS: 238742-81-9