Print…
5-Fluoro-2-methylphenyl isocyanate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC3823T-10G PC3823T-1G PC3823T-5G
APOSPC3823T-10GEA 663 EUR
APOSPC3823T-10G APOSPC3823T-1G APOSPC3823T-5G
5-Fluoro-2-methylphenyl isocyanate 95%
5-Fluoro-2-methylphenyl isocyanate
May form small amount of sediment
Fórmula: C₈H₆FNO
Ponto de ebulição: 186 °C
Densidade: 1,176 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 69 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00037072
Número CAS: 67191-93-9
EINECS: 266-602-2
UN: 2206
ADR: 6.1,III