Print…
Ethyl 7-cyano-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC37864-1G PC37864-250MG
APOSPC37864-1GEA 94.4 EUR
APOSPC37864-1G APOSPC37864-250MG
Ethyl 7-cyano-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 7-cyano-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fórmula: C₁₂H₈F₃N₃O₂
Peso Molecular: 283.206 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD32200426
Número CAS: 1555847-50-1