Print…
Ethyl 8-cyano-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC37863-1G PC37863-250MG PC37863-5G
APOSPC37863-1GEA 45.1 EUR
APOSPC37863-1G APOSPC37863-250MG APOSPC37863-5G
Ethyl 8-cyano-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 8-cyano-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fórmula: C₁₂H₈F₃N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD32200425
Número CAS: 2407339-58-4