Print…
Ethyl 8-nitro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC37861-1G PC37861-250MG
APOSPC37861-1GEA 94.4 EUR
APOSPC37861-1G APOSPC37861-250MG
Ethyl 8-nitro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 8-nitro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₈F₃N₃O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD32200423
Número CAS: 2379918-47-3