Print…
Methyl nonafluorobutane-1-sulphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Methyl nonaflate, Methyl perfluorobutane-1-sulphonate, Methyl 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
PC3785J-1G PC3785J-5G
APOSPC3785J-1GEA 120 EUR
APOSPC3785J-1G APOSPC3785J-5G
Methyl nonafluorobutane-1-sulphonate
Methyl nonafluorobutane-1-sulphonate
Fórmula: C₅H₃F₉O₃S
Ponto de ebulição: 155…156 °C
Densidade: 1,688 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 50 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00210080
Número CAS: 6401-03-2
UN: 2929
ADR: 6.1+3,II