Print…
Ethyl 6-bromo-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC37855-1G PC37855-250MG
APOSPC37855-1GEA 235 EUR
APOSPC37855-1G APOSPC37855-250MG
Ethyl 6-bromo-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 6-bromo-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₇BrF₄N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD32200326
Número CAS: 2379918-57-5