Print…
n-Butyl pentafluoropropionate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC3771-25G PC3771-10G PC3771-100G
APOSPC3771-25GEA 408 EUR
APOSPC3771-25G APOSPC3771-10G APOSPC3771-100G
n-Butyl pentafluoropropionate 98%
n-Butyl pentafluoropropionate
Fórmula: C₇H₉F₅O₂
Ponto de ebulição: 116…117 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02093312
Número CAS: 680-28-4