Print…
2-(4-Fluorophenyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3747-1G PC3747-250MG
APOSPC3747-1GEA 0 EUR
APOSPC3747-1G APOSPC3747-250MG
2-(4-Fluorophenyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
2-(4-Fluorophenyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Fórmula: C₁₄H₉FN₂O₂
Ponto de Fusão: 304…307 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD10007771
Número CAS: 850705-30-5