Print…
6-Deoxy-6-fluoro-D-glucopyranose 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3739E-100MG PC3739E-25MG
APOSPC3739E-100MGEA 1780 EUR
APOSPC3739E-100MG APOSPC3739E-25MG
6-Deoxy-6-fluoro-D-glucopyranose 97%
6-Deoxy-6-fluoro-D-glucopyranose
Fórmula: C₆H₁₁FO₅
Ponto de Fusão: 120…126 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00064096
Número CAS: 34168-77-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III