Print…
3-Deoxy-3-fluoro-D-glucopyranose 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3739C-100MG PC3739C-25MG
APOSPC3739C-100MGEA 693 EUR
APOSPC3739C-100MG APOSPC3739C-25MG
3-Deoxy-3-fluoro-D-glucopyranose 98%
3-Deoxy-3-fluoro-D-glucopyranose
Fórmula: C₆H₁₁FO₅
Ponto de Fusão: 115…117 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00063302
Número CAS: 7226-70-2