Print…
7-Bromo-4-fluorobenzo[b]furan
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 7-Bromo-4-fluorobenzofuran, 7-Bromo-4-fluoro-1-benzofuran, 4-Fluoro-7-bromobenzofuran
PC3668-250MG PC3668-1G PC3668-5G
APOSPC3668-250MGEA 34.8 EUR
APOSPC3668-250MG APOSPC3668-1G APOSPC3668-5G
7-Bromo-4-fluorobenzo[b]furan
7-Bromo-4-fluorobenzo[b]furan
Fórmula: C₈H₄BrFO
Peso Molecular: 215.019 g/mol
Ponto de Fusão: 35…36 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09056781
Número CAS: 253429-31-1