Print…
(1R)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-[(1R)-1-Aminoethyl]benzotrifluoride, (R)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine, (R)-α-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzylamine
PC3647-1G PC3647-250MG
APOSPC3647-1GEA 310 EUR
APOSPC3647-1G APOSPC3647-250MG
(1R)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
(1R)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Fórmula: C₉H₁₀F₃N
Ponto de ebulição: 76 °C (20 mm Hg)
Densidade: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 72 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06761837
Número CAS: 578027-35-7