2-Fluoro-4-(2-methylallyl)bromobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
PC3645-1G
PC3645-5G
APOSPC3645-1GEA
239
EUR
APOSPC3645-1G
APOSPC3645-5G
2-Fluoro-4-(2-methylallyl)bromobenzene
2-Fluoro-4-(2-methylallyl)bromobenzene
Fórmula:
C₁₀H₁₀BrF Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09801086 Número CAS: 951888-47-4 |