Print…
HFPO polymer allyl ether
Fornecedor: Apollo Scientific
PC3632-1G PC3632-25G PC3632-5G
APOSPC3632-1GEA 98.6 EUR
APOSPC3632-1G APOSPC3632-25G APOSPC3632-5G
HFPO polymer allyl ether
HFPO polymer allyl ether
(1500 - 2000 amu)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09753871
Número CAS: 631897-32-0