Print…
3-Bromo-5-fluorobenzene-1,2-diamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-2,3-diamino-5-fluorobenzene, 3-Bromo-5-fluorophenylene-1,2-diamine
PC3592-1G PC3592-5G PC3592-25G
APOSPC3592-1GEA 23.2 EUR
APOSPC3592-1G APOSPC3592-5G APOSPC3592-25G
3-Bromo-5-fluorobenzene-1,2-diamine 97%
3-Bromo-5-fluorobenzene-1,2-diamine
Fórmula: C₆H₆BrFN₂
Ponto de Fusão: 70,3…70.6 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08741398
Número CAS: 115440-10-3