Print…
(1R)-1-(Trifluoromethyl)ethylamine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2R)-2-Amino-1,1,1-trifluoropropane hydrochloride, (R)-1,1,1-Trifluoropropan-2-amine hydrochloride, (2R)-1,1,1-Trifluoropropan-2-amine hydrochloride
PC3589-1G PC3589-250MG
APOSPC3589-1GEA 59.7 EUR
APOSPC3589-1G APOSPC3589-250MG
(1R)-1-(Trifluoromethyl)ethylamine hydrochloride
(1R)-1-(Trifluoromethyl)ethylamine hydrochloride
Fórmula: C₃H₆F₃N·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07779095
Número CAS: 177469-12-4