Print…
7-Fluoroisatin-3-oxime 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3583-1G PC3583-25G PC3583-5G
APOSPC3583-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3583-1G APOSPC3583-25G APOSPC3583-5G
7-Fluoroisatin-3-oxime 98%
7-Fluoroisatin-3-oxime
Fórmula: C₈H₅FN₂O₂
Ponto de Fusão: 207…208 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02951896
Número CAS: 143884-84-8