Print…
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanethiol 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3567-1G PC3567-5G
APOSPC3567-1GEA 0 EUR
APOSPC3567-1G APOSPC3567-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanethiol 97+%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanethiol
Fórmula: C₈H₅F₁₃S
Ponto de ebulição: 112…114 °C
Densidade: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00792427
Número CAS: 34451-26-8