Print…
2-Fluoro-5-(hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Borono-4-fluorobenzohydrazide, 2-Fluoro-5-(hydrazinecarbonyl)phenylboronic acid
PC3561-1G PC3561-5G
APOSPC3561-1GEA 250 EUR
APOSPC3561-1G APOSPC3561-5G
2-Fluoro-5-(hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid 95%
2-Fluoro-5-(hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid
Fórmula: C₇H₈BFN₂O₃
Ponto de Fusão: 183…185 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08436072
Número CAS: 874289-56-2