Print…
2,3-Dichloro-6-fluorophenacyl bromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC3541-10G PC3541-5G
APOSPC3541-10GEA 0 EUR
APOSPC3541-10G APOSPC3541-5G
2,3-Dichloro-6-fluorophenacyl bromide
2,3-Dichloro-6-fluorophenacyl bromide
Fórmula: C₈H₄BrCl₂FO
Ponto de Fusão: 48…50 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368755
Número CAS: 886762-53-4
UN: 1759
ADR: 8,III