Print…
4-(Difluoromethoxy)phenol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3536-1G PC3536-5G
APOSPC3536-1GEA 133 EUR
APOSPC3536-1G APOSPC3536-5G
4-(Difluoromethoxy)phenol 97%
4-(Difluoromethoxy)phenol
Fórmula: C₇H₆F₂O₂
Peso Molecular: 160.118 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236236
Número CAS: 87789-47-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III