Print…
2-Fluoro-4-nitrophenyl methyl sulphone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)nitrobenzene, 2-Fluoro-1-(methylsulphonyl)-4-nitrobenzene
PC3502-1G PC3502-250MG
APOSPC3502-1GEA 62.5 EUR
APOSPC3502-1G APOSPC3502-250MG
2-Fluoro-4-nitrophenyl methyl sulphone
2-Fluoro-4-nitrophenyl methyl sulphone
Fórmula: C₇H₆FNO₄S
Ponto de Fusão: 101…103 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08692411
Número CAS: 252561-33-4