Print…
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3491-1G PC3491-250MG
APOSPC3491-1GEA 703 EUR
APOSPC3491-1G APOSPC3491-250MG
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine 98%
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine
Fórmula: C₁₀H₁₂F₃N
Ponto de Inflamação: 90 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07784289
Número CAS: 473732-59-1